Learn More
Corning™ Lösbare Mikroträger
GREENER_CHOICE
Corning™ auflösbare Mikroträger vereinfachen die Zellernte, Trennung und Konzentration und sind ideal für die Skalierung von Bioprozessen.
Marke:  Corning™ 4988
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15813895
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Ermöglichen Zelltrennungen, die schneller, sanfter und bequemer sind als andere handelsübliche Mikroträger
  • Besteht aus Polygalakturonsäure (PGA)-Polymerketten, die über Kalziumionen miteinander verbunden sind, die wiederum entweder mit denaturiertem Kollagen oder mit Corning Synthemax™ II beschichtet sind, um die Zellhaftung für eine optimale Ausbeute und Lebensfähigkeit zu verbessern
  • Innerhalb von 10 bis 20 Minuten mit EDTA und Pektinase löslich für eine einfache Trennung der Zellen von den eigentlichen Mikroträgern
  • Schmale Größenverteilung (1.02 bis 1.03 g/cm3 Dichte, 200 bis 300 μm vollständig hydriert) und große Oberfläche (5000 cm2/g) führen zu einer homogeneren Kultur
  • Transparenz zur Visualisierung der Zellmorphologie
  • Vorsterilisiert auf Sterilitätssicherheitsniveau (SAL) 10-6
  • Nicht-pyrogen
  • Anwendungsgebiete sind Zelltherapie, Impfstoffproduktion oder großvolumige adhärente Zellkultur-Skalierung und Zellbanking
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lösbare Mikroträger
Glasfläschchen
Lösbarer Mikroträger
Polygalakturonsäure (PGA)-Polymerketten sind über Calciumionen miteinander verbunden
5 g
Großvolumige adhärente Zellkulturskalierung und Zellbanken
Corning™ Synthemax II
5000 cm2/g
200 bis 300 μm vollständig hydriert
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Lösbare Mikroträger > Oberflächenbehandlung: Corning Synthemax™ II, Qu