Learn More
Bochem™ Präpariernadel
Die Bochem™ Seziernadel hat eine Lanzettenspitze und einen Edelstahlgriff.
Marke: Bochem™ 12020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Edelstahl
- Lanzettenspitze
Spezifikation
Edelstahl | |
Lanzette | |
140 mm |
Katalogseite
DateigrößeVersion: 299.4 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Präpariernadel > Länge:140mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur