Learn More
New Source™ Chemikalienbeständige Einweg-SMS-Overalls Typ 5/6
Chemikalienbeständige Einweg-Overalls, die Schutz vor festen Partikeln und Flüssigkeitsspritzern und -sprays bieten. CE-zertifiziert als PPE Cat III gemäß Verordnung EU 2016/425
Marke: New Source™ HY9766XXXL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entspricht CE Kategorie III Typ 5/6
- SMS-Vliesgewebe zum Einmalgebrauch
- Schützt vor chemischen und biologischen Gefährdungen
Spezifikation
3XL | |
Vliesstoff SMS | |
Ja | |
Elastisch | |
Klappe | |
Partikel | |
Einweg-Overall mit Gummizug an Kapuze, Bündchen, Taille und Knöcheln. Ohne Schuhüberzug. |
Unisex | |
Weiß | |
Elastisch | |
Mit Kapuze | |
Genäht | |
CE Kat. III PSA erfüllt: EN ISO 13982-1:2004, EN ISO 13034: 2005 +A1:2009, EN ISO 14325:2004 | |
55 g/m2 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
New Source™ Chemikalienbeständige Einweg-SMS-Overalls Typ 5/6 > Größe: 3XL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur