Learn More
Swann-Morton™ Disposable Scalpels, Non-Sterile, Bulk Pack with Guard, No. 15
Small, curved cutting edge for making short, precise incisions.
Marke: Swann-Morton™ 2385
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Small, curved cutting edge.
- Most popular blade shape.
- Ideal for making short and precise incisions.
- Used in a variety of surgical procedures including the excision of a skin lesion or recurrent sebaceous cyst and for opening coronary arteries.
- Fits handles 3, 3L, 3 graduated, 5B, 7, 9, B3, B3L.
Spezifikation
Stainless Steel | |
Unsteril | |
Bulk Packaged |
Single-use | |
100/Box |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Swann-Morton™ Disposable Scalpels, Non-Sterile, Bulk Pack with Guard, No. 15 > Bulk Packaged, 100/Box
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur