Learn More
Slice™ Einweg-Skalpell mit Sicherheitsklinge
Gammabestrahlte, einzeln verpackte Einwegschneider, ideal für Labor- oder medizinische Anwendungen
Marke: Slice™ 10574
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Grifftyp: Feste Position
- Klingentyp: Gerade Schneide, abgerundete Spitze
- Griff leicht gewichtet, ausbalanciert für Stabilität
- Die finger-friendly-Schneide bleibt 11x länger scharf
- Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
- Chemisch inerte, nicht leitfähige, nicht funkende Klinge rostet niemals
- 5 Einmal-Skalpelle pro Packung
- Gammabestrahlt, einzeln verpackt
- Das Produkt ist MR-freundlich und nicht-magnetisch
Spezifikation
Feste Klinge | |
5,51 in. | |
GFN, Polypropylen, Zirkonoxid | |
Sicherheitsschneiden | |
Je 1 | |
5,1 g | |
10,5 mm |
Mehrzweckmesser | |
140 mm | |
Grau/Orange | |
1 gerade Keramikklinge mit abgerundeter Spitze | |
0,18 oz. | |
0,41 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Slice™ Einweg-Skalpell mit Sicherheitsklinge > Grifftyp: Feste Klinge
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur