Learn More
Jiangsu HanHeng Medical Technology Einweg-Probennahme-Tupfer
Standard-Nasopharyngeal-Tupfer mit einem Haltepunkt von 100 mm
Marke:  Jiangsu HanHeng Medical Technology R12544
385.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17164145
  • 399.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Standard-Nasopharyngeal-Tupfer mit Haltepunkt von 100 mm mit Kunststoffgriff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kunststoff
Kunststoff
Nylon
100 mm
CE
1095 Tage
Standard, nasopharyngeal
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jiangsu HanHeng Medical Technology Einweg-Probennahme-Tupfer > Einweg-Probennahme-Tupfer