Learn More
Greiner Bio-One Serologische Pipetten aus Polystyrol, Einweg
Der farbige vertikale Schellbachstreifen erleichtert das Ablesen des Volumens erheblich. Greiner Bio-One™ Serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol stellen eine transparente und robuste Lösung für den Transport eines abgemessenen Flüssigkeitsvolumens und zum Dosieren von Medien dar.
128.00 CHF - 309.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Form: Standard |
---|---|
Material | Polystyrol |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Gewebekultur-Anwendungen |
Skala | Ja |
Verpackungsart | Einzeln in Papier-/Kunststoffverpackung verpackt |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10693981
|
Greiner Bio-One
607180 |
10 ml | Orange |
128.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10127000
|
Greiner Bio-One
760180 |
25 mL | Rot |
309.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10401003
|
Greiner Bio-One
606180 |
5 mL | Blau |
134.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10659591
|
Greiner Bio-One
768180 |
50 ml | Durchsichtig |
254.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase, menschlicher DNA
- Nicht pyrogen, nicht zytotoxisch
- Steril
- Maximale Genauigkeit, tropffreie Pipettierung
- Klare, einfach ablesbare Graduierungen
- Pipettierungsmodelle auf Anfrage erhältlich
- Farbcodierungen der Pipetten gemäß internationalen Normen
- Maximale Durchsichtigkeit durch Polystyrol von hohem Gütegrad
- Chargennummer und Verfallsdatum auf jedem Beutel
- Lieferung mit Kunstfaser-Filtermaterial zum Schutz vor Aspiration von Flüssigkeit in die Pipettiervorrichtung (Ausnahme: Aspirationspipette ohne Faser-Filtermaterial)
- Papier-/Kunststoffverpackung mit abziehbarer Folie für einzeln verpackte Pipetten mit zusätzlicher Durchbruchfunktion
Spezifikation
Form: Standard | |
Für Gewebekultur-Anwendungen | |
Einzeln in Papier-/Kunststoffverpackung verpackt | |
Ja |
Polystyrol | |
Ja | |
Serologische Pipette |