Learn More
Greiner Bio-One Serologische Pipetten aus Polystyrol, Einweg
Der farbige vertikale Schellbachstreifen erleichtert das Ablesen des Volumens erheblich. Greiner Bio-One™ Serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol stellen eine transparente und robuste Lösung für den Transport eines abgemessenen Flüssigkeitsvolumens und zum Dosieren von Medien dar.
Marke: Greiner Bio-One 760180
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
- Steril
- Maximale Genauigkeit, tropfenfreies Pipettieren
- Klare, gut ablesbare Graduierung
- Pipettiereinheiten auf Anfrage erhältlich
- Farbcodierung von Pipetten gemäß internationaler Normen
- Maximale Durchsichtigkeit mit hochwertigem Polystyrol
- Chargennummer und Haltbarkeitsdatum auf jedem Beutel
- Lieferung mit synthetischem faserigem Filtermaterial zum Schutz gegen das Absaugen von Flüssigkeit in das Pipettiergerät (Ausnahme: Ansaugpipette ohne faseriges Filtermaterial)
- Verpackung aus Papier/Kunststoff mit Abziehfunktion für einzeln verpackte Pipetten mit zusätzlicher Durchbruchfunktion
Spezifikation
Form: Standard | |
Für Gewebekultur-Anwendungen | |
2/10 ml | |
Einzeln in Papier-/Kunststoffverpackung verpackt | |
25 mL | |
Serologische Pipette |
Polystyrol | |
Ja | |
200/Packung | |
Rot | |
343 mm | |
Ja |