Beschreibung
20G Balaclava Hood
- Material: 20G Spun Polypropylene
- Elastic Band at Eyes Opening
- 36 cm from Crown to Neck
- Full Head Enclosure
- Elastic Band at Neck
- Two-Piece Cutting
- PFAS Free
Description: Ideal for food handling, these colour-coded balaclava hoods are perfect for a wide range of hygienic work environments. The balaclava provides full head coverage and is designed to ensure a secure and comfortable fit with its elastic bands.
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Protective Cap |
Größe | One Size |
Material | Polypropylene |
Farbe | Red |
Verschlusstyp | Ties |
Einwegprodukt | Single-use |
Latexfrei | Yes |
Sterilität | Non-sterile |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chemsplash Disposable PolyProp Balaclava >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur