Learn More
Gilson™ Disposable Plastic Serological Pipettes
These Disposable Plastic Serological Pipettes are suitable for daily cell-culture, molecular biology, and microbiology applications and are recommended for use with Gilson™ MACROMAN™ Pipette Controller. Ideal for scientists who need to easily and quickly transfer liquid aliquots from one container to another with precision.
56.80 CHF - 220.00 CHF
Spezifikation
Material | Polystyrene, Polypropylene |
---|---|
Sterilität | Steril |
Farbe | Clear |
Typ | Serologische Pipette |
Einwegprodukt | Single-use |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verpackungsart | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verpackungsart | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17138465
|
Gilson™
F110122 |
1 mL | Einzeln verpackt | 1000 Pipettes |
194.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17128465
|
Gilson™
F110121 |
1 mL | Bulk (40 Bags of 25 Pipettes) | 1000 Pipettes |
168.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17158465
|
Gilson™
F110124 |
2 mL | Einzeln verpackt | 1000 Pipettes |
220.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17148465
|
Gilson™
F110123 |
2 mL | Bulk (40 Bags of 25 Pipettes) | 1000 Pipettes |
207.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17178465
|
Gilson™
F110126 |
5 mL | Einzeln verpackt | 200 Pipettes |
56.80 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17168465
|
Gilson™
F110125 |
5 mL | Bulk (20 Bags of 25 Pipettes) | 500 Pipettes |
146.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17198465
|
Gilson™
F110128 |
10 mL | Einzeln verpackt | 200 Pipettes |
63.50 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17188465
|
Gilson™
F110127 |
10 mL | Bulk (20 Bags of 25 Pipettes) | 500 Pipettes |
159.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17118475
|
Gilson™
F110130 |
25 mL | Einzeln verpackt | 200 Pipettes |
122.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17108475
|
Gilson™
F110129 |
25 mL | Bulk (10 Bags of 20 Pipettes) | 200 Pipettes |
137.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16445099
|
Gilson™
F110131 |
50 mL | Einzeln verpackt | 100 Pipettes |
175.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Made of USP Class VI polystyrene and free of experiment-altering contaminants
- Gamma-sterilized, non-pyrogenic, and certified free of detectable RNase/DNase
- Features polyester fiber plug, offering a high level of protection against over-pipetting and contamination by liquids and aerosols
- Easily identify sizes by color-coded rings
- Marked with ascending and descending graduations, as well as negative graduations, enabling precise and convenient dispensing of liquids
- Recommended for use with Gilson™ MACROMAN™ Pipette controller, but can be used with any pipette controller
Spezifikation
Polystyrene, Polypropylene | |
Clear | |
Single-use |
Steril | |
Serologische Pipette | |
Gilson MACROMAN Pipet Controller |