Learn More
Fisherbrand™ Einweg-PES-Filtereinheiten
GREENER_CHOICE
Erhöhen Sie den Schutz von Zellkulturproben mit sterilen Fisherbrand Einmal-Vakuumfiltereinheiten mit PES-Membranen. Die Membranen aus Polyethersulfon (PES) verfügen über geringe extrahierbare Substanzen und eine geringe Proteinbindung für die sterile Filtration und die Klärung von Zellkulturmedien und Serum.
Marke:  Fisherbrand™ FB12566504
156.67 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15913307
  • 207.00 CHF / 12 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Einzeln verpackter, steriler Flaschenverschluss mit Schraubverschluss
Beschreibung
Beschreibung
Erhöhen Sie den Schutz von Zellkulturproben mit sterilen Fisherbrand Einmal-Vakuumfiltereinheiten mit PES-Membranen. Die Membranen aus Polyethersulfon (PES) verfügen über geringe extrahierbare Substanzen und eine geringe Proteinbindung für die sterile Filtration und die Klärung von Zellkulturmedien und Serum.
  • Die PES-Membran bindet sich mit wenig Proteinen, um die Proteinbalance aufrechtzuerhalten
  • Die PES-Membran verfügt über geringe extrahierbare Substanzen, um die Medienreinheit aufrechtzuerhalten
  • Die obere Kammer der Filter ist mit Katalognummer, Membrantyp und Porengröße, Chargennummer und Verfallsdatum markiert. 
  • Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
  • Gammasterilisiert und einzeln verpackt für eine sterile Lagerung von 5 Jahren.
  • 0,2 μm-Einheiten für sterile Filtration
  • 0,45 μm-Einheiten zur Flüssigkeitsklärung und Partikelentfernung
Certifications
Nicht pyrogen gemäß USP-Standard chargenübergreifend nicht zytotoxisch, chargenübergreifende Sterilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Geringes Bindungsvermögen
Ja
PES
Steril
Filtereinheit
75 mm
Nicht-pyrogenisch gemäß USP-Standard bei jeder Charge
PES
0,20 μm
Sterile Filtration von Medien und Serum
500 mL
Videos
  • Disposable PES Filter Units 2024 september FR
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Disposable PES Filter Units 2024 september FR
    • Disposable PES Filter Units 2024 september DE
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Disposable PES Filter Units 2024 september DE
      • Disposable PES Filter Units 2024 september EN
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Disposable PES Filter Units 2024 september EN
        • Disposable PES Filter Units 2024 MAI EN
          Video Player is loading.
          Current Time 0:00
          Duration 0:00
          Loaded: 0%
          Stream Type LIVE
          Remaining Time 0:00
          1x
          • Chapters
          • descriptions off, selected
          • subtitles off, selected
            Disposable PES Filter Units 2024 MAI EN
          • Disposable PES Filter Units 2024 MAI FR
            Video Player is loading.
            Current Time 0:00
            Duration 0:00
            Loaded: 0%
            Stream Type LIVE
            Remaining Time 0:00
            1x
            • Chapters
            • descriptions off, selected
            • subtitles off, selected
              Disposable PES Filter Units 2024 MAI FR
            • Disposable PES Filter Units 2024 MAI DE
              Video Player is loading.
              Current Time 0:00
              Duration 0:00
              Loaded: 0%
              Stream Type LIVE
              Remaining Time 0:00
              1x
              • Chapters
              • descriptions off, selected
              • subtitles off, selected
                Disposable PES Filter Units 2024 MAI DE
              • Fisherbrand Disposable PES Filter Units POTM SEP DE
                Video Player is loading.
                Current Time 0:00
                Duration 0:00
                Loaded: 0%
                Stream Type LIVE
                Remaining Time 0:00
                1x
                • Chapters
                • descriptions off, selected
                • subtitles off, selected
                  Fisherbrand Disposable PES Filter Units POTM SEP DE
                • Fisherbrand Disposable PES Filter Units POTM SEP EN
                  Video Player is loading.
                  Current Time 0:00
                  Duration 0:00
                  Loaded: 0%
                  Stream Type LIVE
                  Remaining Time 0:00
                  1x
                  • Chapters
                  • descriptions off, selected
                  • subtitles off, selected
                    Fisherbrand Disposable PES Filter Units POTM SEP EN
                  • Fisherbrand Disposable PES Filter Units POTM SEP FR
                    Video Player is loading.
                    Current Time 0:00
                    Duration 0:00
                    Loaded: 0%
                    Stream Type LIVE
                    Remaining Time 0:00
                    1x
                    • Chapters
                    • descriptions off, selected
                    • subtitles off, selected
                      Fisherbrand Disposable PES Filter Units POTM SEP FR
                    • Fisherbrand Disposable PES Filter Units (FR)
                      Fisherbrand Disposable PES Filter Units
                      Video Player is loading.
                      Current Time 0:00
                      Duration 0:00
                      Loaded: 0%
                      Stream Type LIVE
                      Remaining Time 0:00
                      1x
                      • Chapters
                      • descriptions off, selected
                      • subtitles off, selected
                        Fisherbrand Disposable PES Filter Units (FR)
                      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
                      Dokumentation
                      Dokumentation
                      Flyers
                      Zertifikate
                      Zubehör anzeigen
                      Sonderangebote
                      Sonderangebote
                      • Mehrere Hersteller
                        Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
                        Aktionscode: 25081
                        Gültig bis zum2025-12-31
                      • Mehrere Hersteller
                        Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
                        Aktionscode: 24156
                        Gültig bis zum2025-06-30
                        Tage
                        39
                        Stunden
                        5
                        Minuten
                        11
                        Sekunden
                        35
                        Top-Angebot
                        *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
                        Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
                      • Mehrere Hersteller
                        Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
                        Aktionscode24147
                        Gültig bis zum2025-07-31
                        Neues Angebot
                        Jetzt sparen
                      Berichtigung von Produktinhalten
                      Name des Produkts
                      Fisherbrand™ Einweg-PES-Filtereinheiten > Filtrationseinheit, 500 ml, Membran mit 75 mm Durchmesser, Porengröße 0,20 μm
                      Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.