Learn More
3M™ Einweg-Atemschutzmaske, Serie 8000
Hoher Tragekomfort bei jeder Gesichtsgröße. Die Atemschutzmasken der 3M 8000 Serie haben eine konvexe Form.
Marke: 3M™ 7000006980
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ensures comfortable wear over a range of face sizes. The 3M 8000 Series Particulate Respirator has a convex shape.
Die Atemschutzmasken der 3M™ Serie 8000 gewährleisten leichtgewichtrigen, komfortablen und effektiven Atemschutz gegen Staub und Nebel. Die konvexe Form, das Doppelgurt Design, der Nasenschaum und der Nasenclip sorgen für ein angenehmes Tragegefühl bei vielen Gesichtsgrößen. Die bruchfeste Schale der patentierten 3M™ Atemschutzmasken sorgt für dauerhaften und komfortablen Schutz, insbesondere in heißen und feuchten Umgebungen. Stäube, Nebel und Metalldämpfe sind als Nebenprodukte von Prozessen wie Mahlen und Mischen die häufigsten Atemwegsgefahren in der Arbeitsumgebung. 3M Atemschutzmasken bieten einen komfortablen, wartungsfreien Schutz vor diesen besonderen Gefahren.
Spezifikation
EU-Richtlinie 89/686/EWG, EN 149:2001 A1:2009, CE | |
Ja | |
Partikel-Atemschutzmaske | |
FFP1 NR D | |
Ja | |
10/Packung | |
Konvex | |
No |
Doppelriemen | |
FFP1 NR D | |
Yes | |
Schutz vor Staub und Nebel | |
8812 | |
Staub, Nebel und Metalldämpfe | |
Non-sterile |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Einweg-Atemschutzmaske, Serie 8000 > Valved; Filter efficiency: FFP1
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur