Learn More
3M™ Einweg-Atemschutzmaske, Serie 8000
Click to view available options
Filtereffizienz:
FFP1 NR D
FFP2
FFP2 NR D
Mit Ausatemventil:
Ja
Nein
No
Yes
Menge:
10/Packung
10/Pk.
20/Packung
Je 1
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Beschreibung
Ensures comfortable wear over a range of face sizes. The 3M 8000 Series Particulate Respirator has a convex shape.
Die Atemschutzmasken der 3M™ 8000 Serie gewährleisten leichtgewichtrigen, komfortablen und effektiven Atemschutz gegen Staub und Nebel. Die konvexe Form, das Doppelgurt Design, der Nasenschaum und der Nasenclip sorgen für ein angenehmes Tragegefühl bei vielen Gesichtsgrößen. Die bruchfeste Schale der patentierten 3M™ Atemschutzmasken sorgt für dauerhaften und komfortablen Schutz, insbesondere in heißen und feuchten Umgebungen. Stäube, Nebel und Metalldämpfe sind als Nebenprodukte von Prozessen wie Mahlen und Mischen die häufigsten Atemwegsgefahren in der Arbeitsumgebung. 3M Atemschutzmasken bieten einen komfortablen, wartungsfreien Schutz vor diesen besonderen Gefahren.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EU-Richtlinie 89/686/EWG, EN 149:2001 A1:2009, CE |
Design Type | Doppelriemen |
Einwegprodukt | Ja |
Filtertyp | FFP2 NR D |
Produkttyp | Partikel-Atemschutzmaske |
Mit Ausatemventil | Nein |
Filtereffizienz | FFP2 NR D |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schutz vor Staub und Nebel |
Latexfrei | Ja |
Modell | 8810 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Cosmetic and chemical industries
DateigrößeVersion: 3.8 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8 MB
Product Information
Datasheets
7100003010
DateigrößeVersion: 308.3 kB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Einweg-Atemschutzmaske, Serie 8000 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur