Learn More
Einweg-Isolierungskleidung
Einweg-Isolierungskleidung bietet eine äußerst effektive Barriere gegen die Ausbreitung von Mikrooganismen und anderen gefährlichen oder infektiösen Substanzen. Diese Kittel eignen sich für Isolationsarbeiten in Verbindung mit Untersuchungen, klinischen und Laborumgebungen.
Marke: New source - PPE HLIGUNIV
Beschreibung
- Laminiertes Gewebe
- Polypropylen: 28 gsm
- Polyethylen: 15 gsm
- Strickbündchen
- Blau
- PSA-Kategorie I
- Unsteril
- Nicht-chirurgisch
- Geschlossene Rückenpartie
- Mit Nackenband und Gürtel
- Universal
Spezifikation
Universal | |
Unisex | |
Keine | |
Laminiertes Gewebe | |
Ja | |
Strick | |
Am Nacken verschließbar und mit Gürtel | |
42 gsm ± 3 |
Untersuchungs-, Klinische und Laborumgebungen, nicht chirurgisch | |
Ärmel: 62 cm ± 2; Kittel: 118 cm ± 2 | |
General Purpose Gown | |
Blau | |
Unsteril | |
Lange Ärmel | |
PSA-Kategorie I | |
Nicht autoklavierbar |
Disposable Isolation Gown
DateigrößeVersion: 227.2 kB
Disposable Isolation Gown
DateigrößeVersion: 226 kB
Disposable Isolation Gown
DateigrößeVersion: 227.5 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Einweg-Isolierungskleidung > Universal
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur