Learn More
Thermo Scientific™ Einweg-IR-Karten, 5x10 cm, NaCl-Fenster, 15 mm Öffnung
Stellt ein praktisch montiertes, nicht absorbierendes Substrat für die qualitative Infrarotanalyse bereit.
151.00 CHF - 329.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Einweg-IR-Karten
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15426565
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
043930.KJ
5/Packung N/A
N/A
15436565
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
043930.KM
25/Packung N/A
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Größe: 5 x 10 cm
  • NaCl-Fenster
  • 15 mm Öffnung
Spezifikation
Spezifikation
Einweg-IR-Karten
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Einweg-IR-Karten, 5x10 cm, NaCl-Fenster, 15 mm Öffnung