Learn More
Thermo Scientific™ Einweg-IR-Karten, 5x10 cm, KCl-Fenster, 9.5 mm Öffnung
Stellt ein praktisch montiertes, nicht absorbierendes Substrat für die qualitative Infrarotanalyse bereit.
Marke: Thermo Scientific™ 043934.KM
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Größe: 5 x 10 cm
- KCl-Fenster
- 9.5 mm Öffnung
Spezifikation
Einweg-IR-Karten | |
25 Pk. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Einweg-IR-Karten, 5x10 cm, KCl-Fenster, 9.5 mm Öffnung > Menge: 25er-Pckg.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur