Learn More
Thermo Scientific Chemicals Einweg-IR-Karten, 5 x 10 cm, KBr-Fenster, 9.5 mm Öffnung
Stellt ein praktisch montiertes, nicht absorbierendes Substrat für die qualitative Infrarotanalyse bereit.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 043937.KM
267.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15476575
  • 290.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Größe: 5 x 10 cm
  • KBr-Fenster
  • 9.5 mm Öffnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Einweg-IR-Karten
25 Pk.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Einweg-IR-Karten, 5 x 10 cm, KBr-Fenster, 9.5 mm Öffnung > 25pc