Learn More
Thermo Scientific Chemicals Einweg-IR-Karten
In die Halterung eines Spektralphotometers passende Pappkarte
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 043936.KM
336.98 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15456575
  • 363.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Abmessungen (L × H): 50 × 100 mm (1.97 × 3.94 in.)
  • Pappkarten zur einmaligen Verwendung
  • Öffnung: 15 mm (0.591 in.)
  • KBr-Fenster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IR-Karte
KBr-Fenster
25 Pk.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerD26W033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number043937.KJ,043936.KM,043936.KJ
ChargennummerE06U017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number043937.KJ,043936.KM,043936.KJ
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Einweg-IR-Karten > 25pc