Learn More
BRAND™ IntraEND™ Einweg-Mikropipette
Besteht aus Einwegglas ohne Ringmarkierung. Brand™ Blaubrand™ IntraEND™ Einweg-Mikropipetten entsprechen DIN ISO 7550 und besitzen die CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79. Volumen wird durch Ende-zu-Ende-Befüllung definiert. Volumina größer als 5 μl haben auch die DE-M-Markierung.
75.35 CHF - 82.93 CHF
Spezifikation
Genauigkeit | ≤± 0.5 % |
---|---|
Kalibrierung | To Contain |
Zertifizierung/Konformität | DIN ISO 7550, IVD-Direktive 98/79 CE |
Material | Glass |
Menge | 250/Packung |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11844060
|
BRAND™
709103 |
2 μl | 32 mm | N/A | ||||||
11854060
|
BRAND™
709107 |
5 μl | 32 mm | N/A | ||||||
11864060
|
BRAND™
709109 |
10 μl | 32 mm | N/A | ||||||
11874060
|
BRAND™
709118 |
20 μl | 32 mm | N/A | ||||||
15282599
|
BRAND™
709133 |
50 μl | 32 mm | N/A | ||||||
11884060
|
BRAND™
709144 |
100 μl | 61 mm | N/A | ||||||
10008680
|
BRAND™
709122 |
25 μ l | 32 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
- Besteht aus Einwegglas ohne Ringmarkierung.
- Entspricht DIN EN ISO 7550.
- CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Volumen wird durch Ende-zu-Ende-Befüllung definiert
- Volumina größer als 5 μl haben auch die DE-M-Markierung.
Spezifikation
≤± 0.5 % | |
DIN ISO 7550, IVD-Direktive 98/79 CE | |
250/Packung |
To Contain | |
Glass | |
Ja |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ IntraEND™ Einweg-Mikropipette