Learn More
Buerkle™ Einweg-Trichter für Pulver, LaboPlast™ / SteriPlast™
Der Einweg-Pulvertrichter hat einen kurzen und weiten Auslauf, er eignet zum Umfüllen von pulverförmigen Proben und Materialien, Granulaten, Suspensionen, aber auch von sonstigen Flüssigkeiten.
Marke: Buerkle™ 5378-6007
Beschreibung
- Für eine einfache und zuverlässige Übertragung
- Weite Öffnung verhindert Verstopfungen
- Geeignet für den Einsatz in Laboren und Reinräumen oder für Probenahmen
- Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
- Einzeln verpackt und optional sterilisiert
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Spezifikation
100 mm | |
Polystyrol | |
Übertragung von Pulvern, Granulaten und Suspensionen | |
Trichter für Pulver |
25 mm | |
Blau | |
Steril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Einweg-Trichter für Pulver, LaboPlast™ / SteriPlast™ > Farbe:Blau; Material:PS; Sterilität:Steril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur