Learn More
Buerkle™ Einweg-Trichter für Pulver, LaboPlast™ / SteriPlast™
Der Einweg-Pulvertrichter hat einen kurzen und weiten Auslauf, er eignet zum Umfüllen von pulverförmigen Proben und Materialien, Granulaten, Suspensionen, aber auch von sonstigen Flüssigkeiten.
Marke: Buerkle™ 5378-6006
21.34 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für eine einfache und zuverlässige Übertragung
- Weite Öffnung verhindert Verstopfungen
- Geeignet für den Einsatz in Laboren und Reinräumen oder für Probenahmen
- Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
- Einzeln verpackt und optional sterilisiert
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Spezifikation
100 mm | |
Polystyrol | |
Übertragung von Pulvern, Granulaten und Suspensionen | |
Trichter für Pulver |
25 mm | |
Weiß | |
Steril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
250309 | Konformitätsbescheinigung | 20/02/2025 | 5378-6006 |
243794 | Konformitätsbescheinigung | 07/10/2024 | 5378-6006 |
241080 | Konformitätsbescheinigung | 25/03/2024 | 5378-6006 |
234552 | Konformitätsbescheinigung | 13/11/2023 | 5378-6006 |
232998 | Konformitätsbescheinigung | 25/07/2023 | 5378-6006 |