Learn More
Fisherbrand™ Disposable Cleanroom Socks Artikelnummer.: 17895607
Verfügbar ab: 09-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Disposable Cleanroom Socks
Artikelnummer. 17895607 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
6 bis 10, Weiß, blaue Nähte
Click to view available options
Größe:
11 bis 15
6 bis 10
Farbe:
Weiß, Rote Nähte
Weiß, blaue Nähte
Artikelnummer. 17895607
Verfügbar ab: 09-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einweg-Reinraumsocken sind speziell für kritische Umgebungen konzipiert und sind eine langlebige, kostengünstige Option für Reinräume und längere Verwendung.
  • Fisherbrand Disposable Cleanroom Socks are a cost-effective and cleanroom compatible option for cleanroom and extended wear.
  • Laundered and packaged in ISO Class 5 Cleanrooms, with extremely low particulate contamination
  • The structure of the socks allows high wear-resistance and durability while maintaining good elasticity.
  • Abrasion-resistant, soft, and comfortable to wear.
  • The product should be stored in a ventilated, dry, mildew-proof and insect-proof place.
  • Avoid prolonged product exposure to sunlight.
  • Do not rub against rough objects directly.
  • Launder using a neutral or slightly alkaline (pH <9) synthetic detergent on a gentle cycle to prevent mechanical and chemical damage
  • If the socks are torn or the yarn begins to falls off or tear in multiple places, replace them.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO Klasse 5 (Klasse 100)
Farbe Weiß, blaue Nähte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum und andere kritische Umgebungen
Geschlecht Unisex
Höhe (metrisch) 50 cm
Länge (metrisch) 26 cm
Material Polyester
Größe 6 bis 10
Gewicht (metrisch) 25 g/Paar
Einwegprodukt Single-use
Sterilität Unsteril
Verpackungsmenge 500 Paar/Karton.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Disposable Cleanroom Socks >