Beschreibung
- Mikroporöses Material
- PVC-Sohle
- Elastische Öffnung
- Elastische Knöchel
- Höhe: 45 cm (A)
- Länge: 35 cm (B)
- Gewicht: 60 gsm
- Weiß
- PSA-Kategorie I
- Unsteril
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Universell |
Material | Mikroporöser Stoff/PVC-Sohle |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Nicht steril |
Sohlenart | Rutschfest, PVC |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Produktions- oder Lebensmittelverarbeitungsumgebungen |
Zertifizierung/Konformität | PSA-Kategorie I |
Verpackungsmenge | 20/Beutel, 10 Beutel/Karton |
Breite (metrisch) | 35 cm |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Flyers
Disposable Boot Cover
DateigrößeVersion: 166.3 kB
Disposable Boot Cover
DateigrößeVersion: 165.4 kB
Disposable Boot Cover
DateigrößeVersion: 166.8 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Einweg-Schuhüberzug mit rutschfester Sohle >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur