Learn More
Epredia™ Einweg-Ausgießformen
Verwenden Sie Epredia™ Einweg-Ausgießformen für alle Kassetten in Standardgröße.
Marke:  Epredia™ 58952
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12510117
  • 303.00 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Beschreibung
Epredia™ Einweg-Ausgießformen und -Einbettringe können mit allen Kassetten und Einbettringen in Standardgröße verwendet werden. Sie sind aus stabilem Kunststoff hergestellt, gewährleisten eine höhere Grundstabilität und besitzen eine kleinere Schneidefläche.
  • Das bei Metallgießformen erforderliche Reinigen entfällt
  • Durchsichtigkeit erleichtert die Gewebeausrichtung
Bestellinformationen:
  • In Kartons mit je vier Behältern erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ausgießform
Kunststoff
30 x 24 mm
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Einweg-Ausgießformen > 30 x 24mm