Learn More
Bochem™ Einweg-Schale aus Aluminium
Hergestellt aus Aluminium. BOCHEM™ Einwegschalen aus Aluminium sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
Marke: Bochem™ 11611
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einwegprodukt
- Aluminium
Spezifikation
Flach | |
Einwegprodukt | |
Rund | |
25 mm |
110 mL | |
Aluminium | |
Einweg-Schale | |
99 mm |
Katalogseite
DateigrößeVersion: 613.2 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Einweg-Schale aus Aluminium > Fassungsvermögen:110 mm; Durchmesser:99mm; Höhe:25mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur