Learn More
Corning™ Für den Einmalgebrauch bestimmte 45 mm aseptische Transferkappe für Mikroträgerflaschen, steril
Corning Mikroträger, erhältlich in 100 g- und 500 g-Flaschen, können mit diesen Corning aseptischen Transferkappen ausgestattet werden, um eine versehentliche Kontamination beim Bioreaktorladen zu verhindern.
Marke: Corning™ 4627
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Steril (10–6 SAL-Wert) und einzeln doppelt verpackt
- Für 100 g- und 500 g-Mikroträger-Flaschen, separat erhältlich
- Chemisch beständige, heißsiegelfähige, flexible Schläuche
- Schlauchlänge mit Steckverbinder 30 Zoll (76.2 cm)
- Mit Luer-Lock (männlich) oder MPC-Verbindung erhältlich
Spezifikation
Für den Einmalgebrauch bestimmte 45 mm aseptische Transferkappe | |
100 g-Mikroträgerflasche | |
Aseptischer Transferschraubverschluss | |
1 pro Packung, 1 pro Karton |
MPC mit Schläuchen (1/4 Zoll ID, 3/8 Zoll OD) | |
Steril | |
Kappe aus Polypropylen mit chemisch- und hitzebeständigen flexiblen Schläuche |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Für den Einmalgebrauch bestimmte 45 mm aseptische Transferkappe für Mikroträgerflaschen, steril > 100 g; MPC
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur