Learn More
BRAND™ Spenderzylinder mit Ventilblock
Zur Verwendung mit Titrette™-Flaschenaufsatzbüretten. Passend für alle Seriennummern.
Marke: BRAND™ 707537
107.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Titrette™-Flaschenaufsatzbüretten
- Passend für alle Seriennummern
- *Für50 ml-Geräte mit Seriennummern, die mit 01 - 12 UND Buchstaben A-J beginnen, müssen der Dispensierzylinder und das Titrationsröhrchen paarweise bestellt werden.
Spezifikation
Dosierzylinder | |
Ventilkopf für Titerette | |
50 ml-Titrette-Flaschenbürette |
BRAND Titrette German.PDF
DateigrößeVersion: 1.3 MB
BRAND Titrette Bottle-top burette - English.PDF
DateigrößeVersion: 1.3 MB
BRAND Dispensette S deutsch.PDF
DateigrößeVersion: 1.4 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Spenderzylinder mit Ventilblock > Spenderflasche; für Flaschenaufsatz-Bürette von 50 ml Titrette
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur