Learn More
Interscience™ Dispensing Assembly for Dilutors
Set includes parts required for dispensing with dilutors.
Marke:  Interscience™ 513043
Artikelnummer. 16322236
  • 261.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Beschreibung
Includes:
  • Set of silicone tubings with inner diameter of 6.4 mm
  • GL45 screw cap
  • Tube weight
  • Nozzle
  • Filter
Spezifikation
Spezifikation
Dispensing Tubing
Autoklavierbar
Adding Dispensing Assembly to Dilutor
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Interscience™ Dispensing Assembly for Dilutors > Dispensing Assembly for GL45 (6.4 mm); For Use With (Equipment): DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite