Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Organic Analog einstellbare Flaschenaufsatzdispenser
GREENER_CHOICE
Die analogen organischen Dispensette™ S Flaschenaufsatzdispenser gewährleisten dank ihrer Konstruktion mit schwimmendem Kolben ein einfaches Betätigen und kommen ohne Verschleißteile aus. Die optimierten Durchflusskanäle erleichtern das Dosieren und Vorspülen, insbesondere bei Geräten mit großen Volumen. Zur Dosierung von organischen Lösungsmitteln, konzentrierten Säuren und Peroxiden.
Marke:  BRAND™ 4630131
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15428083
  • 549.12 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Ablassschlauch, Hilfsmittel zur Ventilmontage/Kalibrierung, Adapter aus Polypropylen, Teleskopfüllschlauch, Rückführrohr (optional), Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Beschreibung
Beschreibung
  • Neues Ablassröhrchen, mit oder ohne Umwälzventil
  • Neues Ventilsystem - keine zusätzlichen Dichtungsringe notwendig, vereinfacht das Reinigen und die Vorbereitung zum Autoklavieren
  • Einfaches Füllen durch optimierte Flusskanäle
  • Weniger Kraftaufwand beim Dosieren - insbesondere bei großvolumigen Geräten
  • Sichere Volumeneinstellung im internem Track (analog anpassbare Geräte)
  • Drehbarer Schraubverschluss - keine Störung beim Dosieren
  • Einfach zu kalibrieren und einzustellen, um GLP-Richtlinien zu erfüllen
  • Für die Reinigung einfach auseinanderzubauen
  • Austauschbares Befüllungs- und Ablassventil mit Sicherheitsbalg (verriegelt sich, wenn das Ablassröhrchen nicht angeschlossen ist)
  • Um 360° rotierbarer Ventilblock ermöglicht das Drehen des Flaschenetiketts zum Anwender
  • Teleskopfüllschlauch passt sich leicht verschiedenen Flaschengrößen an
  • DE-M-Kennzeichnung
Serviceleistungen
Ein Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.5 % (25 μl)
Autoklavierbar bei 121 °C
Gelb
0,5 bis 5 ml
Anwendungen: Abgabe organischer Lösungsmittel, einschließlich chlorierter und fluorierter Kohlenwasserstoffe (z.B. Trichlorfluorethan und Dichlormethan), Säuren wie konzentrierter HCl und HNO3 (außer HF), Trifluoressigsäure (TFA), Tetrahydrofuran (THF) und Peroxide
Flaschenaufsatz-Dispenser
ISO 9001
Mit Umwälzventil
Analog
0.1 ml
Videos
  • Brand Dispensette S Accessories
    Brand Dispensette S Accessories
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand Dispensette S Accessories
    • Brand Dispensette S Cleaning (DE)
      Brand Dispensette S Cleaning (DE)
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Brand Dispensette S Cleaning (DE)
      • Brand Dispensette S Cleaning
        Brand Dispensette S Cleaning
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
        • en (Main), selected
        Brand Dispensette S Cleaning
      • Brand Dispensette S Startup (DE)
        Brand Dispensette S Startup (DE)
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Brand Dispensette S Startup (DE)
        • Brand Dispensette S Teaser
          Brand Dispensette S Teaser
          Video Player is loading.
          Current Time 0:00
          Duration 0:00
          Loaded: 0%
          Stream Type LIVE
          Remaining Time 0:00
          1x
          • Chapters
          • descriptions off, selected
          • subtitles off, selected
            Brand Dispensette S Teaser
          • Brand Dispensette S Startup
            Brand Dispensette S Startup
            Video Player is loading.
            Current Time 0:00
            Duration 0:00
            Loaded: 0%
            Stream Type LIVE
            Remaining Time 0:00
            1x
            • Chapters
            • descriptions off, selected
            • subtitles off, selected
            • en (Main), selected
            Brand Dispensette S Startup
          • Brand Dispensette S Teaser (DE)
            Brand Dispensette S Teaser (DE)
            Video Player is loading.
            Current Time 0:00
            Duration 0:00
            Loaded: 0%
            Stream Type LIVE
            Remaining Time 0:00
            1x
            • Chapters
            • descriptions off, selected
            • subtitles off, selected
              Brand Dispensette S Teaser (DE)
            • Brand Dispensette S Accessories (DE)
              Brand Dispensette S Accessories (DE)
              Video Player is loading.
              Current Time 0:00
              Duration 0:00
              Loaded: 0%
              Stream Type LIVE
              Remaining Time 0:00
              1x
              • Chapters
              • descriptions off, selected
              • subtitles off, selected
              • en (Main), selected
              Brand Dispensette S Accessories (DE)
            Sicherheitsdatenblatt (SDS)
            Dokumentation
            Dokumentation
            Brochures
            Reference Materials
            Instructions
            Manuals
            Zertifikate
            Aktionen
            Aktionen
            • Mehrere Hersteller
              Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
              Aktionscode: 24135
              Gültig bis zum2025-07-13
              Tage
              51
              Stunden
              15
              Minuten
              23
              Sekunden
              3
            • Mehrere Hersteller
              Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.
              Aktionscode: 24075
              Gültig bis zum2025-06-30
              Tage
              37
              Stunden
              15
              Minuten
              23
              Sekunden
              3
            • Mehrere Hersteller
              Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
              Aktionscode24147
              Gültig bis zum2025-07-31
              Neues Angebot
              Jetzt sparen
            • Mehrere Hersteller
              Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
              Aktionscode: 24156
              Gültig bis zum2025-06-30
              Tage
              37
              Stunden
              15
              Minuten
              23
              Sekunden
              3
              Top-Angebot
              *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
              Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
            Berichtigung von Produktinhalten
            Name des Produkts
            BRAND™ Dispensette™ S Organic Analog einstellbare Flaschenaufsatzdispenser > Mit Umluftventil; Volumen:0,5 bis 5 ml