Learn More
Neville and More™ Simplicity Pumpspender für Lotion
HDPE-Simplicity Flasche mit 24 mm/410 weiße Lotionspumpe.
Marke:  Neville and More™ 024040250BEWTLPW
Artikelnummer. 12735298
  • 191.00 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Dispensieren Sie Lotion, Shampoo, Conditioner und viele andere viskose Flüssigkeiten.
  • Hergestellt aus HDPE.
Spezifikation
Spezifikation
6/Packung
HDPE
250 ml
Pumpen-Dispenser
Weiß
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Neville and More™ Simplicity Pumpspender für Lotion > Kapazität: 250 ml