Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Weißer 25-cm-Wischtuch-Spender - Kleinrollen. Leicht nachfüllbar, reinigungs- und wartungsfreundlich. Fördert Hygiene und Kostenbegrenzung durch kontrollierte Entnahme. Kombinierbar mit verschiedenen WypAll™
Marke: Kimberly-Clark™ 7041
29.98 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Berührungslose Entnahme, wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen
- Praktische Wandmontage
- Ausgelegt auf höhere Produktivität und weniger Verschwendung – praktischer, reinigungsfreundlicher Spender aus weißem Kunststoff und ohne Schmutz- und Staubfallen
- Kombinierbar mit WypAll™
Spezifikation
Handtuchspender | |
5.9 in. | |
5.8 in. | |
11.7 in. | |
Wipes | |
Wall Mount | |
Rear Loading |
Weiß | |
15 cm | |
25 cm | |
29.6 cm | |
Plastic | |
1 |