Learn More
Kartell™ Spender Dosipet HF
Dosiergeräte sind für den spezifischen Einsatz mit Flusssäurelösungen konzipiert.
Marke:  Kartell™ 8308100
Artikelnummer. 10151813
  • 1775.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Beschreibung
  • Die mit diesen Lösungen in Kontakt kommenden inneren Komponenten bestehen aus hochwertigen und hochbeständigen Materialien (PTFE und Platin-Iridium), die vollständig inert sind und mit Flusssäure gefüllt sind
  • Komplett mit PTFE-Kolben
  • CE-Kennzeichnung
  • IVD
  • Spezifikation
    Spezifikation
    2,5 bis 25 ml
    Dosipet HF-25
    45 GL
    38 ml
    ± 0,15
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Kartell™ Spender Dosipet HF > Modell: Dosipet HF-25