Learn More
BRAND™ Spenderbox für Schulke Wischtücher
Spenderbox zur Aufnahme von Desinfektionstüchern aus Fleece.
Marke:  BRAND™ 44875
26.54 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15431945
  • 27.25 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Verwendung in großen Mengen können die Wischtücher direkt in der praktischen Spenderbox mit flüssigem Desinfektionsmittel getränkt werden
  • Hält bis zu 28 Tage
  • Es wird empfohlen, das Oberflächendesinfektionsmittel Pursept™ A Xpress zu verwenden
  • Kann bis zu 70 Wischtücher aufnehmen
  • Nachfüllbar und fest verschließbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Spender-Box
230 x 280 mm
Für 70 Fleece-Wischtücher
Leer
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Spenderbox für Schulke Wischtücher > Größe (L x B): 230 x 280 mm