Learn More
Uvex™ com4-fit Dispenser .
Marke: Uvex™ 2112000
30.94 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Standard | |
No | |
Dispenser | |
Yes | |
Plastic | |
Wall Mountable |
na | |
Oval | |
Reusable | |
No | |
one2click Dispenser | |
No |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ com4-fit Dispenser . >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur