Learn More
Korff™ Dispenser
Marke:  Korff™ 64900
Artikelnummer. 10700183
  • 63.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Alufolie einseitig glänzend, einseitig matt, glatt, weich.
Dispenser aus Metall, für Grossrollen, mit Abreisszahnleiste.
Breite: Dispenser für 300mm Rollenmm
Spezifikation
Spezifikation
Dispenser
Für 300 mm-Aluminiumfolienrollen
Name des Produkts
Korff™ Dispenser > Kann verwendet werden mit:Für 300 mm-Aluminiumfolienrollen