Learn More
Agencinox™ Dish, Flat Bottom, with Spout and Handle
Round, multipurpose, stainless steel dish for a wide range of uses.
Marke: Agencinox™ 325A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- With spout and handle
- Good chemical resistance
- Very good thermal resistance
Spezifikation
Flach | |
Rostfreier Stahl | |
120 mm |
4500 mL | |
Dish | |
250 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agencinox™ Dish, Flat Bottom, with Spout and Handle > 4500 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur