Learn More
BRAND™ Dosierröhrchen für Dispensette™ S Flaschenaufsatzspender
Zur Verwendung mit Dispensette S Flaschenaufsatzspendern.
18.95 CHF - 101.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Ablassschlauch
Volumen (metrisch) 5 und 10 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Dispensette S Flaschenaufsatz-Spender
Spitzentyp Dünne Spitze
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
15603997
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
708012
Ohne Umwälzventil
18.95 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15549724
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
708112
Rückführventil
101.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Dünne Spitze
  • Volumen: 5 und 10 ml
  • Mit oder ohne Rückführventil erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Ablassschlauch
5 und 10 ml
Dispensette S Flaschenaufsatz-Spender
Dünne Spitze
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Dosierröhrchen für Dispensette™ S Flaschenaufsatzspender