Learn More
SCAT™ Disc Sensor Set
The Disc Sensor Set is an ideal solution against overflowing containers. The sensor detects liquids through glass or plastic, without contact with the contents of the container. Simply attach at the desired height - you will receive an optical / visual warning when the critical level is reached.
268.00 CHF - 533.00 CHF
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17947450
|
SCAT™
108336 |
Disc Sensor Set, Signal Lamp, Empty State |
527.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17927450
|
SCAT™
108335 |
Disc Sensor Set, Signal Lamp, Full State |
527.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18606468
|
SCAT™
108334-T |
Signal Lamp, Magnetic Holder, Cable (3 m) |
268.00 CHF
1 Bogen |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18616468
|
SCAT™
108335-T |
Signal Lamp EU/UK/US, Magnetic Holder, Cable (3 m), Hook and Loop Fastener (2 m), Full State |
533.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18646498
|
SCAT™
108336-T |
Signal Lamp EU/UK/US, Magnetic Holder, Cable (3 m), Hook and Loop Fastener (2 m), Empty State |
533.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Signal lamp - EU / UK / US, for level control, visual signal (flashing) when the level is reached
- Magnetic holder for individual attachment
- Disc sensor, visual alarm at full state
- 3 m signal cable
- 2 m hook and loop fastener for disc sensor
- Includes power supply: 24V DC EU / UK / US plug
Spezifikation
CE |