Learn More
Lovibond™ Testscheibe für Eisen
Lovibond™ Komparator-Scheibe verwendet eine Reihe von lichtfreien Farbstandards aus Glas für den Vergleich chemischer Testfarben.
185.00 CHF - 383.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Komparator 2000+
Typ Farb-Komparatorscheibe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 15
Produktcode Marke Analyten Beschreibung Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Analyten Beschreibung Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
13131681
Unterlagen ansehen
Lovibond™
221130
pH-Wert Scheibe 2/1J 6,8, 7, 7,2, 7,4, 7,6, 7,8, 8, 8,2, 8,4
233.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13176030
Unterlagen ansehen
Lovibond™
221080
pH-Wert Scheibe 2/1E 4,4, 4,6, 4,8, 5, 5,2, 5,4, 5,6, 5,8, 6
185.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13186030
Unterlagen ansehen
Lovibond™
221110
pH-Wert Scheibe 2/1H 6, 6,2, 6,4, 6,6, 6,8, 7, 7,2, 7,4, 7,6
185.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13111681
Unterlagen ansehen
Lovibond™
230100
Eisen Scheibe 3/116 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 1,0 mg/l
251.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13191671
Unterlagen ansehen
Lovibond™
234010
Chlor (DPD) Scheibe 3/40A 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 1,0 mg/l
233.00 CHF
2000 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13126040
Unterlagen ansehen
Lovibond™
233930
Chlor Scheibe 3/40K 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 1,0 mg/l
251.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13101681
Unterlagen ansehen
Lovibond™
234020
Chlor Scheibe 3/40B 0,2, 0,4, 0,6, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0 mg/l
251.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13166030
Unterlagen ansehen
Lovibond™
221030
pH-Wert Scheibe 2/1B 2,8, 3, 3,2, 3,4, 3,6, 3,8, 4, 4,2, 4,4
185.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13116040
Unterlagen ansehen
Lovibond™
230070
Ammoniak Scheibe 3/113 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8, 1,0 mg/l N
251.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13121681
Unterlagen ansehen
Lovibond™
230360
Nitrat Scheibe 3/142 10 bis 100 ppm N Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13146040
Unterlagen ansehen
Lovibond™
232110
Chlor Scheibe 3/2 Hypo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 % w/w verfügbares Cl2
383.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13106040
Unterlagen ansehen
Lovibond™
237000
Orthophosphat Scheibe 3/70 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mg/l PO4
251.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12744527
Unterlagen ansehen
Lovibond™
283120
Ammoniak Scheiben-NAB 0,08, 0,24, 0,28, 0,32, 0,36, 0,4, 0,44, 0,48, 0,52 mg/l NH3
251.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12784527
Unterlagen ansehen
Lovibond™
283680
Gelöster Sauerstoff Scheiben-NOE 0, 0,005, 0,01, 0,015, 0,03, 0,055, 0,08, 0,1, 0,12 ml/l
185.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12794527
Unterlagen ansehen
Lovibond™
283700
Hydrazin Scheibe: NOH 0, 0,5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 ug
251.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lovibond™ Komparator-Scheibe verwendet eine Reihe von lichtfreien Farbstandards aus Glas für den Vergleich chemischer Testfarben.
  • Einfache Handhabung, visuelle Beurteilung der Probe; einfach die Scheibe drehen, um die Farbe abzugleichen
  • Lichtfreie Glasstandards für lange Lebensdauer
  • Stoßfest, kratzfest
  • Optionale Beleuchtungseinheiten für garantierte Beleuchtungsbedingungen 24 Stunden/Tag
  • Optionale Nessleriser Systeme für längere Trennstrecken
  • Mehr als 400 Farbscheiben sind für den Komparator 2000+ erhältlich
  • Lovibond™ Farbstandards bestehen ausschließlich aus durchgängigen farbigen und flachen Gläsern
Spezifikation
Spezifikation
Komparator 2000+
Farb-Komparatorscheibe