Learn More
Lovibond™ Testscheibe für Eisen
Lovibond™ Komparator-Scheibe verwendet eine Reihe von lichtfreien Farbstandards aus Glas für den Vergleich chemischer Testfarben.
Marke:  Lovibond™ 283700
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12794527
  • 251.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Lovibond™ Komparator-Scheibe verwendet eine Reihe von lichtfreien Farbstandards aus Glas für den Vergleich chemischer Testfarben.
  • Einfache Handhabung, visuelle Beurteilung der Probe; einfach die Scheibe drehen, um die Farbe abzugleichen
  • Lichtfreie Glasstandards für lange Lebensdauer
  • Stoßfest, kratzfest
  • Optionale Beleuchtungseinheiten für garantierte Beleuchtungsbedingungen 24 Stunden/Tag
  • Optionale Nessleriser Systeme für längere Trennstrecken
  • Mehr als 400 Farbscheiben sind für den Komparator 2000+ erhältlich
  • Lovibond™ Farbstandards bestehen ausschließlich aus durchgängigen farbigen und flachen Gläsern
Spezifikation
Spezifikation
Hydrazin
Komparator 2000+
Farb-Komparatorscheibe
Scheibe: NOH
0, 0,5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 ug