Learn More
DIS3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | DIS3 |
---|---|
Konzentration | 300 μg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17689676
|
Proteintech
29664-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17679676
|
Proteintech
29664-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
DIS3 Polyclonal antibody apecifically detetects DIS3 antigen in Human, Mouse Samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA.Spezifikation
DIS3 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
22894 | |
DIS3 fusion protein Ag31711 | |
Primary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
300 μg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
Human, Mouse | |
NM_014953 | |
DIS3 | |
IgG | |
Antigen affinity purification |