Learn More
Thermo Scientific™ Ersatzspitzen für UNIFILTER und UNIGUARD Direct-Connection Halter
Standard-Ersatzspitzen für Thermo Scientific™ UNIGUARD™ und UNIFILTER™ Direct-Connection Halter.
Marke:  Thermo Scientific™ 850-RT
43.39 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10468444
  • 43.61 CHF / 3 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Ersatzspitze als Standardkomponente für UNIFILTER™ Direct-Connection HPLC-Filtersystemen oder für UNIGUARD™ Direct Connection Vorsäulen-Kartuschenhalter. Die UNIGUARD Kartuschenhalterverbindungen weisen einen Innendurchmesser auf, der dem Einlass der Analysesäule entspricht, sodass zusätzliche Verbindungsstücke überflüssig sind. Die UNIFILTER Filtersysteme sind austauschbare 0,5-μm-Filtereinsätze, die die Säulenlebensdauer erhöhen und das Leistungsverhalten verbessern. Ein Filtersystem besteht aus einem Halter, einem Filter und einer Ersatzspitze.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
UNIFILTER HPLC-Filtersysteme und UNIGUARD Vorsäulenkartuschenhalter
Standard-Ersatzspitze, CPI
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Ersatzspitzen für UNIFILTER und UNIGUARD Direct-Connection Halter >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.