Learn More
Microspec™ DipSlides
Für semiquantitative mikrobiologische Tests.
17.50 CHF
Spezifikation
ATCC® | Ja |
---|---|
Kappenfarbe | Weiß |
Verschlusstyp | Stecker |
Farbe | Klar |
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Produktcode | Marke | Zusatzstoff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zusatzstoff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15712145
|
Microspec™
O1 |
TTC/MEA |
17.50 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15722145
|
Microspec™
O2 |
TTC/TTC |
17.50 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Wird von nicht qualifizierten Außendienstmitarbeitern verwendet
- Enthält eine leicht zu interpretierende Ergebnisübersicht
- Griffdesign mit Scharnier
- Ideal für Wassertests wie Kühlturmüberwachung
Spezifikation
Ja | |
Stecker | |
2 °C bis 8 °C | |
Einwegprodukt | |
Nährbodenträger | |
Bakterien, Hefen, Schimmelpilze, Yeast, Molds | |
10 Nährbodenträger mit Anleitung | |
3 Tage | |
Crystal Styrene, LDPE | |
Wasser, Oberflächen | |
120 mm | |
30 mm | |
23 g |
Weiß | |
Klar | |
Bakterien, Hefen und Schimmelpilze | |
Großbritannien | |
Steril | |
Kultur | |
30 °C | |
Ja | |
10 Objektträger | |
30 x 120 mm | |
1.18 Zoll | |
0.811 oz. |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 6 Monate