Learn More
Saint Gobain Life Sciences ENTNAHMEKELLE TEFLON PFA .
Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ PFA-Schöpflöffel ist ideal für ultrareine Anwendungen und zur Verwendung mit aggressiven Medien.
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1069102
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nicht kontaminierend
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Niedrigste Konzentration von Metallionen unter allen Fluoropolymeren
- Der Griff ist so gestaltet, dass der Stiel des Schöpflöffels am Rand des Gefäßes eingehängt werden kann, sodass kein Tropfen korrosiver Flüssigkeiten auf die umgebende Oberfläche tropft
Spezifikation
Dipper | |
1.8 oz. | |
Behälter mit > 80 mm Durchmesser | |
180 mm | |
76 mm |
PFA | |
53 mL | |
7.1 in. | |
3 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences ENTNAHMEKELLE TEFLON PFA . > Kapazität: 53 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur