Learn More
Diphenylzinndichlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1135-99-5 | C12H12Cl2Sn | 345.84 g/mol
28.50 CHF - 216.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1135-99-5 |
---|---|
Summenformel | C12H12Cl2Sn |
Molekulargewicht (g/mol) | 345.84 |
MDL-Nummer | MFCD00000516 |
InChI-Schlüssel | WSXPROXKZIMZIU-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | diphenyltin dichloride, stannane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenyltin, diphenyldichlorotin, diphenyltin chloride, diphenylstannyl dichloride, tin, diphenyl-, dichloride, dichloro diphenyl stannane, diphenylstannium dichloride, unii-0y7mz4k0dr |
PubChem CID | 14342 |
IUPAC-Name | Dichlor(diphenyl)stannan |
SMILES | Cl.Cl.[SnH2](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11334829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071139.04 |
2 g |
28.50 CHF
2 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11314829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071139.09 |
10 g |
68.70 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11324829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071139.18 |
50 g |
216.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Used in the manufacture of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1135-99-5 | |
345.84 | |
WSXPROXKZIMZIU-UHFFFAOYSA-N | |
14342 | |
Cl.Cl.[SnH2](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C12H12Cl2Sn | |
MFCD00000516 | |
diphenyltin dichloride, stannane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenyltin, diphenyldichlorotin, diphenyltin chloride, diphenylstannyl dichloride, tin, diphenyl-, dichloride, dichloro diphenyl stannane, diphenylstannium dichloride, unii-0y7mz4k0dr | |
Dichlor(diphenyl)stannan |
Spezifikation
Diphenyltin dichloride | |
41°C to 43°C | |
333°C to 337°C (decomposition) | |
C12H12Cl2Sn | |
MFCD00000516 | |
diphenyltin dichloride, stannane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenyltin, diphenyldichlorotin, diphenyltin chloride, diphenylstannyl dichloride, tin, diphenyl-, dichloride, dichloro diphenyl stannane, diphenylstannium dichloride, unii-0y7mz4k0dr | |
WSXPROXKZIMZIU-UHFFFAOYSA-N | |
Dichlor(diphenyl)stannan | |
14342 | |
95% |
1135-99-5 | |
Weiß | |
>150°C (302°F) | |
(C6H5)2SnCl2 | |
Moisture sensitive | |
Sparingly Soluble (2.4E-3g/L) (25°C),Calc. | |
Cl.Cl.[SnH2](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
345.84 | |
343.81 | |
Kristallin |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H302-H315-H319-H335
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 214-496-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WH7253000
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern