Learn More
Diphenylmethan 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 101-81-5 | C13H12 | 168.24 g/mol
73.30 CHF - 126.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 101-81-5 |
---|---|
Summenformel | C13H12 |
Molekulargewicht (g/mol) | 168.24 |
MDL-Nummer | MFCD00004781 |
InChI-Schlüssel | CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | diphenylmethane, ditan, ditane, benzene, 1,1'-methylenebis, diphenyl methane, benzene, benzyl, methane, diphenyl, 1,1'-dimethylenebis benzene, benzene, phenylmethyl, methylenedibenzene |
PubChem CID | 7580 |
ChEBI | CHEBI:38884 |
IUPAC-Name | benzylbenzol |
SMILES | C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10247110
|
Thermo Scientific Acros
117355000 |
500 g | Glasflasche |
73.30 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10237110
|
Thermo Scientific Acros
117350010 |
1 kg | Glasflasche |
126.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
101-81-5 | |
168.24 | |
CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N | |
7580 | |
benzylbenzol |
C13H12 | |
MFCD00004781 | |
diphenylmethane, ditan, ditane, benzene, 1,1'-methylenebis, diphenyl methane, benzene, benzyl, methane, diphenyl, 1,1'-dimethylenebis benzene, benzene, phenylmethyl, methylenedibenzene | |
CHEBI:38884 | |
C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Spezifikation
Diphenylmethane | |
101-81-5 | |
Farblos bis hellgelb | |
265.0°C | |
Echt | |
C13H12 | |
1.5760 to 1.5780 | |
05, II, 498 | |
1 | |
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: insoluble in liquid ammonia, freely soluble in alcohol, ether, chloroform,, hexane and benzene | |
C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
168.24 | |
CHEBI:38884 | |
99% |
99% | |
24.5°C to 25.0°C | |
1.0000g/mL | |
127°C | |
98.5% min. (GC) | |
(C6H5)2CH2 | |
MFCD00004781 | |
15, 3362 | |
diphenylmethane, ditan, ditane, benzene, 1,1'-methylenebis, diphenyl methane, benzene, benzyl, methane, diphenyl, 1,1'-dimethylenebis benzene, benzene, phenylmethyl, methylenedibenzene | |
CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N | |
benzylbenzol | |
7580 | |
168.24 | |
Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt |
Sicherheit und Handhabung
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 202-978-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse DA4976500
missing translation for 'tsca' : TSCA