Learn More
Diphenyleneiodoniumchlorid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15426609
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Diphenyleneiodoniumchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426609
50 mg, 50 Milligramm
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 15426609
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J64838.MF
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 4673-26-1 | C12H8ClI | 314.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4673-26-1
Summenformel C12H8ClI
Molekulargewicht (g/mol) 314.55
MDL-Nummer MFCD00214165
InChI-Schlüssel FCFZKAVCDNTYID-UHFFFAOYSA-M
Synonym diphenyleneiodonium chloride, dibenziodolium chloride, unii-7m9d81yz2n, dpi, 8? 3-iodatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 13 ,2,4,6,9,11-hexaen-8-ylium chloride, dibenziodolium, chloride, d0n0gj, c12h8i.cl, dibenzo b,d iodolium chloride, 2,2'-biphenylyleneiodonium chloride
PubChem CID 2733504
ChEBI CHEBI:77967
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3[I+]2.[Cl-]
Specifications
Chemischer Name oder Material Diphenyleneiodonium chloride
Schmelzpunkt >310°C
Farbe Weiß
Menge 50 mg
Formelmasse 314.55
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR15L008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ64838.MF,J64838.MC
ChargennummerM26K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2024 Catalog NumberJ64838.MF,J64838.MC
ChargennummerN11I026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberJ64838.MF,J64838.MC
ChargennummerT09B058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ64838.MF,J64838.MC
ChargennummerR28F011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ64838.MF,J64838.MC
compliance-icons
Product Identifier
  • Diphenyleneiodonium chloride
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Diphenyleneiodoniumchloride
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Diphenyleneiodoniumchlorid, Thermo Scientific Chemicals >