Learn More
Diphenylborinsäure 2-Aminoethylester 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10307810
Zum Warenkorb hinzufügen
Diphenylborinsäure 2-Aminoethylester 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10307810
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10307810
Marke: Thermo Scientific Acros 155420250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 524-95-8
Summenformel C14H16BNO
Molekulargewicht (g/mol) 225.10
MDL-Nummer MFCD00014823
InChI-Schlüssel BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoethyl diphenylborinate, 2-apb, 2-aminoethoxy diphenylborane, 2-aminoethoxydiphenylborane, 2-aminoethoxydiphenylborate, 2-aminoethoxydiphenyl borate, o-2-aminoethyl diphenylborinic acid, b-2-aminoethoxy diphenylborane, 2-diphenylboryl oxy ethanamine, borinic acid, o-2-aminoethyl diphenylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1598
SMILES NCCOB(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylborinic acid 2-aminoethyl ester
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 190.0°C to 194.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2BOCH2CH2NH2
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,methanol
IUPAC-Name 2-Diphenylboranyloxyethanamin
Formelmasse 225.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466617 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2024 Catalog Number155420100,155420250,155420050
ChargennummerA0461238 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2024 Catalog Number155420100,155420250,155420050
ChargennummerA0457057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2023 Catalog Number155420100,155420250,155420050
ChargennummerA0456184 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2023 Catalog Number155420100,155420250,155420050
ChargennummerA0452067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number155420100,155420250,155420050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenylborinic acid 2-aminoethyl ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Diphenylborinsäure 2-Aminoethylester 98 %, Thermo Scientific Chemicals >