Learn More
Diphenylphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10607552
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Diphenylphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10607552
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10607552
Marke: Thermo Scientific Acros 225690050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 838-85-7 | C12H11O4P | 250.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 838-85-7
Summenformel C12H11O4P
Molekulargewicht (g/mol) 250.19
MDL-Nummer MFCD00003033
InChI-Schlüssel ASMQGLCHMVWBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl phosphate, phosphoric acid, diphenyl ester, phenyl hydrogen phosphate, phenyl phosphate pho 2 ho po, diphenoxyphosphinic acid, phosphoric acid diphenyl ester, diphenylphosphoric acid, phosphoric acid diphenyl, dsstox_cid_28182
PubChem CID 13282
IUPAC-Name Diphenlyhydrogenphosphat
SMILES OP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl phosphate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 63°C to 70°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5O)2P(O)OH
Menge 5 g
Beilstein 06, 178
Formelmasse 250.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
Diphenylphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >