Learn More
Diphenylsulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Diphenyl disulfide is one of the most popular organic disulfides used in organic synthesis. It is used as a reagent for the α-phenylsulfenylation of carbonyl compounds. It participates in hydrothiolation of alkynes via amine-mediated single electron transfer mechanism. It is the hydrolysis product of dyfonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Diphenyldisulfid ist eines der beliebtesten organischen Disulfide, die in der organischen Synthese verwendet werden. Wird als Reagenz für die α-Phenylsulfenylierung von Carbonylverbindungen verwendet. Ist an der Hydrothiolation von Alkynen über einen aminvermittelten Einzelelektronentransfermechanismus beteiligt und ist das Hydrolyseprodukt von Dyfonat.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diphenyl disulfide |
Schmelzpunkt | 58°C to 62°C |
Siedepunkt | 310°C |
Geruch | Unpleasant |
Menge | 250 g |
Beilstein | 639794 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 218.34 |
Reinheit (%) | 98% |